Documentos clave
54808
Sigma-Aldrich
Mono S® HR 5/5
10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 5 mm
Sinónimos:
Amersham Biosciences Ion Exchange Columns
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
L × D.I.
5 cm × 5 mm
Matriz
MonoBeads
grupo activo de la matriz
sulfonic acid
tamaño de partícula
10 μm
compatibilidad
mode of use ion exchange
Descripción general
Las columnas Mono son unas columnas de alta eficiencia y pH estable diseñadas para obtener un alto rendimiento en separaciones de intercambio iónico de proteínas, péptidos y polinucleótidos, así como en procesos que impliquen mapeo de péptidos y purificación de anticuerpos monoclonales. Las propiedades exclusivas de estas columnas se basan en el soporte MonoBeads, un material de esferas hidrofílicas con la distribución de tamaño de partículas más estrecho disponible en soportes para cromatografía. Esta monodispersión del soporte permite velocidades de flujo altas a presiones relativamente bajas.
Aplicación
Mono columns are used in applications including peptide mapping and monoclonal antibody purification. Mono S columns have been used in cancer research studies.
Información legal
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiu-Juan Ye et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(18), 10232-10238 (2011-08-13)
A 30 kDa antifungal protein was purified from red cabbage ( Brassica oleracea ) seeds. It exhibited a molecular mass and N-terminal amino acid sequence disinct from those of previously isolated Brassica antifungal proteins. The protocol used entailed ion exchange
Evandro Fei Fang et al.
Archives of toxicology, 86(2), 293-304 (2011-10-05)
A 20-kDa Kunitz-type trypsin-chymotrypsin inhibitor, Bauhinia purpurea trypsin inhibitor (BPLTI), has been isolated from the seeds of B. purpurea L. by using liquid chromatography procedures that involved ion exchange chromatography on Sp-Sepharose and Mono S and gel filtration on Superdex
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC