Documentos clave
794-0412
Hemoglobin
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Mono S HR5/5, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm (54808)
mobile phase: [A] 0.01M malonate-sodium hydroxide, pH 5.7; [B] 0.3M lithium chloride in mobile phase A
flow rate: 2.0 mL/min
detector: VIS, 405 nm
injection: 50 μL hemolysate, dilued 1:5
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Analito
Descripción
    Hemoglobin human
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)