52779-U
Supelclean Ultra 2400 solid phase extraction (SPE) Tubes
volume 1 mL, pkg of 108
Sinónimos:
Supelclean™ Ultra
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Supelclean Ultra 2400, volume 1 mL, pkg of 108
Línea del producto
Supelclean™
Nivel de calidad
composición
bed A, 120 mg
bed B, 100 mg (Z-Sep)
envase
pkg of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
1 mL
grupo activo de la matriz
C18 coating
Carbon coating
PSA coating
aplicaciones
food and beverages
Categorías relacionadas
Descripción general
The top bed consists of a mixture of PSA/C18 and a graphitized, spherical carbon. PSA removes acidic interferences, C18 retains some hydrophobic interferences, and carbon removes pigments. The variety of carbon used in this cartridge was engineered to remove sufficient pigmentation while allowing for better recoveries of compounds with planar structures. The bottom bed of the cartridge contains Z-Sep, which is a zirconia-coated silica. Z-Sep removes oily residues, and provides additional pigment removal.
The cartridge can be used for cleanup of acetonitrile extracts to be analyzed by either GC or HPLC.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.