52579-U
Tubo de SPE Supelclean™ PSA
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
PSA SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Productos recomendados
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
extent of labeling
8.4% C loading
3.3% N loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
500 m2/g
volume
6 mL
surface coverage
surface coverage 2.35 μmol/m2
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
pKa
(1) 10.1, (2) 10.9
capacity
0.98-1.05 meq/g capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
normal phase
General description
Compatibilidad de la matriz de muestra: Soluciones orgánicas o acuosas
• Ligado poliméricamente, fase etilenediamina-N-propil que contiene aminas primarias y secundarias
• Débil intercambiador aniónico con pKa de 10,1 y 10,9
• Similar a las fases aminopropil para EFS (SPE) (NH2) en términos de selectividad, pero con capacidad muy superior debido a la presencia de una amina secundaria (0,98-1,05 meq/g)
• Excelente para eliminar componentes de la matriz (ácidos grasos, ácidos orgánicos, pigmentos polares y azúcares (en alguna medida)) cuando se realizan análisis multiresiduos de pesticidas en alimentos
• Se ha probado que reduce significativamente los efectos de enriquecimiento de la matriz encontrados durante los análisis por CG de productos de alimentación
• Probado para asepsia superior usando GC-FID y GC-MS
• La naturaleza bidentada del ligando permite la quelación.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
respiratory tract irritation
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.