52751-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-Diol
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 54
Extensión del etiquetado
7% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
3 mL
Matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
diol bonding, polymerically bonded
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Kompatibilität: Organische Lösungsmittel, Öle und Fette
- Polymer gebundenes 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
- Polares Adsorbens, das meist für Normalphasen-Applikationen eingesetzt wird (Extraktion polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices)
- Die Dihydroxy-Gruppen des Adsorbens ermöglichen starke Wasserstoffbrücken-Bindungen
- Ausgezeichnete Selektivität für die Extraktion strukturell ähnlicher Moleküle
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)