This product is optimized to perform best with the recommended 200 µl sample volume. A 1 mL sample would overload the tube, likely impacting the quality of results.
57491-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 200 mg (bed), volume 6 mL, pk of 30 ea
Sinónimos:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nivel de calidad
descripción
detection: MS friendly
Línea del producto
Supel™
envase
pk of 30 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
425-500 m2/g
volumen
6 mL
peso
200 mg (bed)
tamaño de partícula
40-75 μm (>90%)
tamaño de poro
80-210 Å pore size
aplicaciones
PFAS testing
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
-
As per the protocol only 200 ul sample is to be loaded. What if i load 1ml sample
1 answer-