Documentos clave
505773
Shutoff Valve, Low Pressure
blue Tefzel®, for use with 1/8 in. tubing
Sinónimos:
Tefzel® 1/8-in. 2-way shut-off valve
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blue Tefzel®
descripción
manual shut-off valve
Características
positions 2
fabricante / nombre comercial
Upchurch Scientific, Inc P-783
Parámetros
600 psi max. pressure
Adaptador
1/4-28 female Upchurch in-line for 1/8 in. O.D. tubing
compatibilidad
for use with 1/8 in. tubing
Descripción general
• Entwickelt für Niederdruck-Applikationen
• Biokompatibel, rein polymere Flussleitungen
PEEK oder Tefzel Ventil mit 1/4-28 Fittings, für einen Druck bis zu 1000psi (70kg/cm2). Flanschlose Verschraubung und Ferrule enthalten.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)