Each 350mg bed weight S10 DNPH tube contains 0.75mg to 1.5mg of DNPH. This converts to 0.21% - 0.43%.
505361-U
LpDNPH S10L solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Sinónimos:
LpDNPH S10L Cartridge
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
LpDNPH S10L Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Nivel de calidad
composición
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
envase
pkg of 50 ea
técnicas
active air sampling: suitable
volumen
1 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
-
Guten Tag, können Sie mir bitte mitteilen, zu welchem Massenanteil die Kartuschen 505361-U mit DNPH beschichtet sind? Ich kann der Produktbeschreibung nur entnehmen, dass diese mit 350 mg Silicagel gefüllt sind. Wie viel % ist davon DNPH?
1 answer-