Documentos clave
PVC502500
Millipore
Membrana de filtración de PVC
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC membrane
plain filter
white filter
Agency
in accordance with NIOSH 5700
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
50 μm
tamaño de poro
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: PVC5
Las membranas de cloruro de polivinilideno (PVC) están especificadas por ASTM, NIOSH y OSHA en aplicaciones de control del aire para analizar sílice, negro de carbono, metales, partículas de cuarzo y otros.
•Filtros compuestos de PVC puro de grado médico
•Se utilizan en aplicaciones de control del aire para analizar partículas de sílice, negro de carbono o cuarzo
•Disponibles en filtros de 5,0 µm
Características y beneficios:
•Polímero PVC de grado médico y gran calidad
•El PVC no es higroscópico, por lo que la humedad no afectará a sus análisis gravimétricos
Aplicaciones:
Control del aire de contaminantes particulados, como sílice, metales y cuarzo
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Aplicación
  • Control del aire
  • Análisis de partículas
  • Análisis de partículas de sílice