Documentos clave
48047
Supelco
EPA 552 Halogenated Acetic Acids Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methyl tert-butyl ether
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 552
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methyl tert-butyl ether
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Bromoacetic acid
    Bromochloroacetic acid
    Chloroacetic acid
    Dibromoacetic acid
    Dichloroacetic acid
    Trichloroacetic acid
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-33.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)