Documentos clave
47787
Supelco
EPA 552.2 Acids Calibration Mix
certified reference material, in methyl tert-butyl ether (varied)
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 552.2
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
in methyl tert-butyl ether (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Bromoacetic acid 400 μg/mL
    Bromochloroacetic acid 400 μg/mL
    Bromdichloroacetic acid 400 μg/mL
    Chloroacetic acid 600 μg/mL
    Dibromochloroacetic acid 1000 μg/mL
    Dibromoacetic acid 200 μg/mL
    Dichloroacetic acid 600 μg/mL
    Tribromoacetic acid 2000 μg/mL
    Trichloroacetic acid 200 μg/mL
    Ver todo (9)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-33.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)