46937
Ácido L-(+)-Láctico
analytical standard
Sinónimos:
Ácido (S-2-hidroxipropiónico, Ácido sarcoláctico
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.00 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.