Merck
42439
Supelco
Myristic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinónimos:
Tetradecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 704,00
US$ 704,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 704,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C10H28O2
Peso molecular:
232.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
US$ 704,00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
Clave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-AUHOWUHASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)