Documentos clave
Z170658
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass mercury trap
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 346,00
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 346,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112406
NACRES:
NB.79
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed to prevent mercury from being drawn into vacuum pump.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)