Merck
490865
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Tetradecanoic acid-1,2-13C2
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 1.860,00
US$ 1.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 1.860,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1113CH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
230.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13+1,14+1
Clave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-SBAVNFSASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)