Documentos clave
29864-U
SGE Replacement Needle
volume 500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
23 ga
Características
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 039110
aguja L × D.E. × D.I.
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
volumen
500 μL
Información legal
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)