29688-U
Columna para GC capilar SP®-2560
L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parámetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
200 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
aplicaciones
agriculture
clinical
food and beverages
tipo de columna
capillary highly polar
Categorías relacionadas
Descripción general
Código USP: Esta columna cumple los requisitos USP G5.
Fase:
- No ligada
- Poli(biscianopropil siloxano)
- Desde debajo de la temperatura ambiente hasta 250 °C (isotérmica o programada)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?