23348-U
Columna para GC capilar SP®-2560
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Sinónimos:
GC column, biscyanopropyl siloxane
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica
agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
321
df
0.14 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × I.D.
75 m × 0.18 mm
matrix active group
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
application(s)
agriculture
clinical
food and beverages
column type
capillary highly polar
General description
Código USP: Esta columna cumple los requisitos USP G5.
Fase:
- No ligada
- Poli(biscianopropil siloxano)
- Desde debajo de la temperatura ambiente hasta 250 °C (isotérmica o programada)
Application
Other Notes
Legal Information
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protocolos
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.