Documentos clave
27236
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septa
white silicon nitride septa
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diám. × grosor × grosor PTFE
20 mm × 0.125 in. × 2 mil
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Aplicación
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)