Documentos clave
29047-U
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Sinónimos:
9mm Open Top Screw Cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)