29147-U
Vial enclavado con inserto de vidrio fundido, diseño Snap Seal™
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, interlocked vial (with fused-in insert), Snap Seal, 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
Características
closure type snap seal vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.3 mL (300 μL)
Adaptador
thread for 11 mm (snap seal)
Categorías relacionadas
Descripción general
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)