Documentos clave
27426
Supelco
Snap Top Seals
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
Características
closure type snap ring seal
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 11 mm snap ring
compatibilidad
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1