Documentos clave
28861-U
Supelco
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
moisture trap, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Materiales
stainless steel
Descripción general
Installation and replacement of the Click-On purifier is simple and eliminates the risk of damage to the gas line connections caused by overtightening. Simply attach the connectors to the gas line, install the purifier, and hand tighten the connectors.
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
  • Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
  • Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)