Documentos clave
SU860093
Supelco
Snap Top Seals
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Sinónimos:
Snap ring vial caps
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
descripción
snap cap
Características
closure type clear polyethylene snap cap
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 11 mm (snap ring)
compatibilidad
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)