Merck
S9763
Sigma-Aldrich
Fosfato de sodio dibasic
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio, Hidrogenofosfato de sodio
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 187,00
500 G
US$ 263,00
1 KG
US$ 465,00
2.5 KG
US$ 910,00
5 KG
US$ 1.450,00
12 KG
US$ 1.870,00
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Este SKU también está disponible como grado ACS en nuestra exclusiva línea de productos fluidos Redi-Dri™.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 187,00
500 G
US$ 263,00
1 KG
US$ 465,00
2.5 KG
US$ 910,00
5 KG
US$ 1.450,00
12 KG
US$ 1.870,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
141.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38070211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Este SKU también está disponible como grado ACS en nuestra exclusiva línea de productos fluidos Redi-Dri™.
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
suitable for SM 5210
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubilidad
water: 5% at 25 °C, clear
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Sodium phosphate dibasic in combination with sodium phosphate monobasic is used in the preparation of oral sodium phosphate solution (OSPS), which is a purgative used for bowel cleansing before colonoscopy.[1]
Aplicación
Sodium phosphate dibasic has been used in:
  • the preparation of phosphate buffer saline solution for perfusion procedure[2]
  • western blot[3]
  • indirect enzyme linked immunosorbent assay[4]
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Glomerular calcification induced by bolus injection with dibasic sodium phosphate solution in Sprague-Dawley rats
Tsuchiya N, et al.
Toxicologic Pathology, 408-412 (2004)
Premixed tricalcium silicate/sodium phosphate dibasic cements for root canal filling
Wu Meng, et al.
Materials Chemistry and Physics (2021)
Response of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Growing from 50 to 200 g to Supplements of Dibasic Sodium Phosphate in a Semipurified Diet
Rodehutscord M
The Journal of Nutrition (1996)
Karsten Krug et al.
Cell, 183(5), 1436-1456 (2020-11-20)
The integration of mass spectrometry-based proteomics with next-generation DNA and RNA sequencing profiles tumors more comprehensively. Here this "proteogenomics" approach was applied to 122 treatment-naive primary breast cancers accrued to preserve post-translational modifications, including protein phosphorylation and acetylation. Proteogenomics challenged
Michael A Gillette et al.
Cell, 182(1), 200-225 (2020-07-11)
To explore the biology of lung adenocarcinoma (LUAD) and identify new therapeutic opportunities, we performed comprehensive proteogenomic characterization of 110 tumors and 101 matched normal adjacent tissues (NATs) incorporating genomics, epigenomics, deep-scale proteomics, phosphoproteomics, and acetylproteomics. Multi-omics clustering revealed four
Artículos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Protocolos
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf