Documentos clave
27195
Supelco
Septum, Thermoseal®
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
burnt orange PTFE/silicone
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
260 °C temp. limit
D.E.
18 mm
diám. × grosor
18 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Información legal
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)