Documentos clave
27193
Supelco
Septum, Thermoseal®
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
burnt orange PTFE/silicone
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
260 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diám. × grosor
13 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 7mL vial
for use with screw cap, 15-425
Aplicación
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Información legal
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)