Documentos clave
26243
SGE SuperfleX Syringe
volume 10 μL, 10FX-FC, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE SuperfleX 10UL FN, PT#1 26GA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26 ga
Características
needle type LTN (fixed)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002105
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
10 μL
Descripción general
Realizada con émbolo de aleación elástica que no se doble ni se deforma.
Información legal
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)