Merck
23797
Supelco
Férula de doble cono Supeltex M-2
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
ferrule type double-tapered
envase
pkg of 2 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
D.I.
0.4 mm
compatibilidad
0.10-0.25 mm to like I.D. column
Descripción general
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)