This product is not USP compliant. As listed in the 'PROPERITES' section under 'Agency', this product follows EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2 and NIOSH 1003.
25358
Columna capilar para GC VOCOL®
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Sinónimos:
FS CAP VOCOL® 105M .53MM 3.0UM (NO TEST MIX)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Parámetros
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
44
df
3.00 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
105 m × 0.53 mm
aplicaciones
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
tipo de columna
capillary intermediate polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
mention USP type
1 answer-