Documentos clave
24883
Supelco
Septum, Barrier
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
barrier (silicone bonded to aluminum)
descripción
aluminum/silicone
septum type: Barrier
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diám. × grosor
11 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)