Documentos clave
27053
Supelco
Screw Cap with Hole
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black polypropylene cap
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
diám. × Al
16 mm × 9.5 mm
Agujero diám.
9 mm
Adaptador
thread for 13-425
compatibilidad
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Descripción general
These hole caps do not come with septa.
Aplicación
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)