24812-U
Férula capilar Supeltex M-4, diseño corto
pkg of 50 ea, I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D.
About This Item
Productos recomendados
Características
ferrule type short
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Agilent/HP 500-2118 (OEM)
D.I.
0.8 mm
compatibilidad
0.53 mm Column I.D.
Categorías relacionadas
Descripción general
Characteristics: Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)