24256
SPB®-624
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
Sinónimos:
SPB-624, 60M .25MM 1.4UM
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
Parámetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
45
df
1.40 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
aplicaciones
environmental
food and beverages
pharmaceutical
tipo de columna
capillary intermediate polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.