24217-U
Columna capilar para GC VOCOL®
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Sinónimos:
FS CAP VOCOL® 60M 0.32MM 1.8UM (R&D PRODUCT)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Parámetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
44
df
1.80 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.32 mm
aplicaciones
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
tipo de columna
capillary intermediate polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?