24187
SPB®-50
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
meets requirements for USP G3
Parámetros
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
320
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
aplicaciones
environmental
food and beverages
tipo de columna
capillary intermediate polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G3 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane)
- 30 °C to 310 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?