24207
Columna capilar para GC Nukol
size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parámetros
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Valor Beta
80
df
1.00 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
tamaño × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
tipo de columna
capillary polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?