24103-U
SPB®-608
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinónimos:
SPB-608, 30M .25UM.25MM
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Parámetros
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
250
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
tipo de columna
capillary intermediate polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?