Documentos clave
G004377
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SPB®-608
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 75 °C (2 min), 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min. constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
application(s)
environmental
Legal Information
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Guard column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
required but not provided
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)