24049
Columna para GC capilar SP®-5
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
meets requirements for USP G27 and G36
Parámetros
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
80
df
1.00 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
tipo de columna
capillary non-polar
Categorías relacionadas
Descripción general
Código USP: Esta columna cumple los requisitos G27 y G36 de la USP .
Fase:
- Ligada
- Poli(difenil al 5 %/dimetil siloxano al 95 %)
- ≤0,32 mm D.I., <2 μm: de -60 °C a 320 °C (isotérmica o programada)
- ≤0,32 mm D.I., ≥2 μm: de -60 °C a 300 °C (isotérmica o programada)
- ≥0,53 mm D.I., <2 μm: de -60 °C a 300 °C (isotérmica ) o 320 °C (programada)
- ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm: de -60 °C a 260 °C (isotérmica ) o 280 °C (programada)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?