Documentos clave
22781
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
glass
Quality Level
agency
suitable for EPA 601
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2337-024
size
5 mL
application(s)
industrial hygiene
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Features and Benefits
Nota: Todos los extremos de vidrio de 1/4 de pulgada de diám. ext. son de vidrio esmerilado.
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.