This product is not considered RoHS compliant.
22654
Tapones de goma revestidos de PTFE SS-174
diam. 6 mm ( 1/4 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
off-white silicone body (123 mil thick)
yellow PTFE face (2 mil thick)
envase
pkg of 100 ea
Diámetro
6 mm ( 1/4 in.)
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Please provide RoHS compliance for 22654 SS-174 PTFE-Faced Septa
1 answer-