Merck
22087-U
Supelco
Férula de columna cargada Supeltex M-1, D.E. columna 1/16 pulgadas
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
Sinónimos:
GC column ferrule 1/4 in. (100 pk)
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
packaging
pkg of 100 ea
I.D.
1/4 in.
compatibility
1/4 in. O.D. Column
General description
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)