Documentos clave
Z125334
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 9.5 mm (3/8 in.)
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 145,00
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 145,00
About This Item
Código UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for tubing o.d. 9.5 mm (3/8 in.)
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 1171011
Categorías relacionadas
Descripción general
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)