Documentos clave
22086-U
Supelco
Férula de columna cargada Supeltex M-1, D.E. columna 1/16 pulgadas
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
ferrule type packed column
envase
pkg of 10 ea
D.I.
1/4 in.
compatibilidad
1/4 in. O.D. Column
Descripción general
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)