Merck
20628
Supelco
Férula capilar Supeltex M-4, uso general
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
packaging
pkg of 10 ea
I.D.
0.8 mm
compatibility
0.53 mm Column I.D.
General description
Supelco ha perfeccionado el diseño de estas férulas de grafito para proporcionar un perfil limpio y afilado con un mínimo destello.
Características:
Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Legal Information
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente