Documentos clave
59025-U
Unión, reducción
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Sinónimos:
Uniones Valco®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
descripción
internal
envase
pkg of 1 unit
calibre tamaño
0.25 mm
Adaptador
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
compatibilidad
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Descripción general
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)