2047825
Splitless, with taper (wool packed)
pkg of 25 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 25 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.5 mm × 4.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.