2048505
Splitless, with dual-taper
pkg of 5 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.5 mm × 4.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.