The shelf life of the Orbo-91 active air monitoring tube is two years.
20360
ORBO-91 130/65 MG PK/25
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,W separators
Nivel de calidad
Agency
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
Línea del producto
ORBO™
composición
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 91
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matriz
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
tamaño de partícula
20-45 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
-
What is the expiration date for the product Orbo-91, an air monitoring tube used in several OSHA methods?
1 answer-